Key Documents
929549
Sigma-Aldrich
Ursodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24D4H36O4
Número de CAS:
Peso molecular:
396.60
MDL number:
Quality Level
mass shift
M+4
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)