Merck
927155
Sigma-Aldrich
DPEO
≥95%
Sinónimos:
N,N′-Bis(2-phenylethyl)ethanediamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H20N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
296.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
cadena SMILES
O=C(C(NCCC1=CC=CC=C1)=O)NCCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H20N2O2/c21-17(19-13-11-15-7-3-1-4-8-15)18(22)20-14-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2,(H,19,21)(H,20,22)
Clave InChI
QZXQKYMXZRGKLB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
DPEO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl halides and alkyl alcohols.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhixiang Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(8), 3541-3549 (2019-01-29)
A robust and practical protocol for preparing alkyl aryl ethers has been developed, which relies on using two types of ligands to promote Cu-catalyzed alkoxylation of (hetero)aryl halides. The reaction scope is very general for a variety of coupling partners