92681
H-Gly-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Sinónimos:
Glycine 2-chlorotrityl ester polymer-bound
About This Item
Productos recomendados
form
crystals
Quality Level
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~1.1 mmol/g loading
particle size
75-150 μm
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?