Merck
925411
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-1-hexanol
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14OS
Número de CAS:
Peso molecular:
134.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95%
form
liquid
functional group
hydroxyl
thiol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC(S)CCO
InChI
1S/C6H14OS/c1-2-3-6(8)4-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI key
TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)