924431
5-Formyl-2-furoic acid
About This Item
Productos recomendados
functional group
aldehyde
carboxylic acid
Quality Level
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C6H4O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
InChI key
SHNRXUWGUKDPMA-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)