Merck
919004
Sigma-Aldrich
AliPhos
≥95%
Sinónimos:
2′-((7R,9R)-7,9-Diphenyl-1,4-dioxa-8-phosphaspiro[4.5]decan-8-yl)-N2,N2,N6,N6-tetramethyl-[1,1′-biphenyl]-2-amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H38NO4P
Peso molecular:
567.65
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
functional group
phosphine
storage temp.
−20°C
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)