913421
Enantioprobe (S)-8
≥95%
Sinónimos:
(S)-3-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)-N-(1-hydroxy-3-methyl-1,1-diphenylbutan-2-yl)propanamide, Fully functionalized enantioprobe, Ligandability probe
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Together, the 16 enantioprobes support ligandability studies in living cells, a significant method for development of chemical probes and lead discovery efforts to find binders for traditionally ″undruggable″ protein targets. This strategy is also compatible with multiplexing for higher throughput.
- Fluorophore-conjugated azide tags for SDS-PAGE in-gel profiling: 910147, 760757, 760765, 777315, 777323
- Azide-biotin tags for enrichment: 901765, 914134, 914460, 762024, 900912, 900891, QBD10825)
- Azide capture solid supports: 900957, 742627
- Streptavidin for biotin enrichment: S6940, E5529, E2513, 69203, 16-126, S1638
- Mass spectrometry and Multiplexing
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)