908312
Acetaminophen-(ring-13C6)
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C213C6H9NO2
Peso molecular:
157.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.13
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N([13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)O)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1
Clave InChI
RZVAJINKPMORJF-CLQMYPOBSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?