Merck
903566
Sigma-Aldrich
Lithocholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24D4H34Na2O6S
Peso molecular:
504.62
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(O[Na])CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@](CC2)(C)C1C(CC3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C4)C
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)