Merck
903213
Sigma-Aldrich
(2-Pyrenyl)benzenebutenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H18O2
Peso molecular:
362.42
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.23
General description
Linker molecule for conjugation of biomolecules to graphene.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)