Merck
901017
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Asp-Glu-13C5-OH
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinónimos:
Spaglumic acid-(glutamic acid-13C5)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C5C6H16N2O8
Peso molecular:
309.22
Código UNSPSC:
12352106
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(N[C@@H](CC(O)=O)C(N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O)=O)=O
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)