900914
Methyltetrazine-NHS ester
≥95%
Sinónimos:
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 4-(6-methyl-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)benzeneacetate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
functional group
NHS ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CC(C=C2)=CC=C2C3=NN=C(C)N=N3
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Elegir el reticulante adecuado para su investigación bioquímica o de bioconjugación puede constituir todo un reto. Nuestra guía de selección puede ayudarle a encontrar el encaje perfecto para sus aplicaciones.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.