900661
Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactide)
4k-2.2k
Sinónimos:
mPEG-b-PLA, mPEG-PLA
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.