Merck
900525
Sigma-Aldrich
3-Methyl-d3-adenine
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
3-Methyladenine-(methyl-d3), 6-Amino-3-methyl-d3 purine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D3H4N5
Número de CAS:
Peso molecular:
152.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
NC(N=CN1C([2H])([2H])[2H])=C2C1=NC=N2
InChI
1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3/i1D3
Clave InChI
FSASIHFSFGAIJM-FIBGUPNXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)