861049
Azure A chloride
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 70 %
Sinónimos:
Methylene blue
About This Item
Productos recomendados
grado
certified by the Biological Stain Commission
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
Dye content, 70%
color
blue to very dark blue
very dark green
mp
290 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 1 mg/mL
λmáx.
633 nm
ε (coeficiente de extinción)
≥11000 at 242-246 nm in H2O at -1
≥26000 at 287-291 nm in H2O
≥34000 at 620-634 μm in H2O
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
NC1=CC(SC(C2=N3)=CC(C=C2)=[N+](C)C)=C3C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
Clave InChI
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Idoneidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?