808555
N-Butyl phosphate, mixture of mono-N-Butyl and di-N-Butyl phosphate
95%
Quality Level
assay
95%
form
liquid
transition temp
flash point 230 °F
density
1.123 g/mL at 25 °C
functional group
phosphate
InChI
1S/C4H11O4P/c1-2-3-4-8-9(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H2,5,6,7)
InChI key
BNMJSBUIDQYHIN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)