807958
Copper
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, ~5 mg/mL in ethanol
About This Item
Productos recomendados
form
nanowires
Quality Level
concentration
~5 mg/mL in ethanol
diam. × L
~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
Application
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?