804940
5-Bromo-2-benzofuranboronic acid MIDA ester
About This Item
Productos recomendados
form
powder
Quality Level
SMILES string
BrC1=CC=C2C(C=C([B-]3([N+](C4)(C)CC(O3)=O)OC4=O)O2)=C1
InChI
1S/C13H11BBrNO5/c1-16-6-12(17)20-14(16,21-13(18)7-16)11-5-8-4-9(15)2-3-10(8)19-11/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
ZNACQWWAWVGCRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)