804541
Quaterrylene
Sinónimos:
Benzo[1,2,3-cd: 4,5,6-c′d′]diperylene
About This Item
Productos recomendados
form
powder
Quality Level
density
1.467±0.06 g/cm3 (lit.)
SMILES string
C12=CC=CC(C3=C(C4=CC=C5C6=CC=C(C7=CC=C8)C9=C(C%10=C7C8=CC=C%10)C=CC%11C96)C5=C%11C=C3)=C1C4=CC=C2
InChI
1S/C40H22/c1-5-21-6-2-10-24-28-14-18-32-34-20-16-30-26-12-4-8-22-7-3-11-25(36(22)26)29-15-19-33(40(34)38(29)30)31-17-13-27(37(28)39(31)32)23(9-1)35(21)24/h1-20,31,39H
InChI key
BWASZFNXSFVOCT-UHFFFAOYSA-N
Application
- Organic Electronics
- Photovoltaic Components
- Graphene Nanoribbons
- Electroactive Polymers
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)