799211
Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene-2,2′-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
BEDT-TT-13C2
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
crystals
mass shift
M+2
SMILES string
C1(S[13C](S2)=[13C](S3)SC4=C3SCCS4)=C2SCCS1
InChI
1S/C10H8S8/c1-2-12-6-5(11-1)15-9(16-6)10-17-7-8(18-10)14-4-3-13-7/h1-4H2/i9+1,10+1
InChI key
LZJCVNLYDXCIBG-OJJJIBSVSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)