Merck
792640
Sigma-Aldrich
Potassium silicate, anhydrous
Sinónimos:
Potassium polysilicate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
K2O3Si
Número de CAS:
Peso molecular:
154.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
>300 °C
cadena SMILES
O=[Si](O[K])O[K]
InChI
1S/2K.O3Si/c;;1-4(2)3/q2*+1;-2
Clave InChI
NNHHDJVEYQHLHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mostafa M Rady et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 139, 558-568 (2019-04-28)
The interplaying defensive roles of silicon (Si) and proline (Pro) in improving growth and yield attributes, physio-biochemical attributes, and antioxidant defense systems in common bean plant grown under saline (NaCl) and/or cadmium (Cd2+) stress were assessed. Seed were sown in