791865
1-(2-Bromoethoxy)-2-(2-methoxyethoxy)ethane
97%
Sinónimos:
1-(2-Bromoethoxy)-2-(2-methoxyethoxy)ethane, 1-bromo-3,6,9-trioxadecane, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl bromide, Diethylene glycol 2-bromoethyl methyl Ether
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n/D 1.461
density
0.917 at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCOCCOCCOC
InChI
1S/C7H15BrO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-7H2,1H3
InChI key
LCCCTXULXHJDLA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)