778923
N-Boc-4-pentyne-1-amine
≥95% (GC)
Sinónimos:
4-Pentynylcarbamic acid tert-butyl ester, N-Boc-5-amino-1-pentyne, tert-Butyl (4-pentynyl)carbamate
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95% (GC)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC#C
InChI
1S/C10H17NO2/c1-5-6-7-8-11-9(12)13-10(2,3)4/h1H,6-8H2,2-4H3,(H,11,12)
InChI key
JTPJJKZSKWNWKK-UHFFFAOYSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)