778400
Ziprasidone-(piperazine-d8)
97 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl-d8]ethyl]-6=chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
97 atom % D
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+8
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC(NC(C2)=O)=C2C=C1CCN(C([2H])([2H])C3([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3C4=NSC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C21H21ClN4OS/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27)/i7D2,8D2,9D2,10D2
InChI key
MVWVFYHBGMAFLY-UFBJYANTSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)