776939
5-Aminopyridine-2-carboxylic acid
96%
Sinónimos:
5-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Amino-2-picolinic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
96%
form
solid
mp
218-223 °C
SMILES string
Nc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-4-1-2-5(6(9)10)8-3-4/h1-3H,7H2,(H,9,10)
InChI key
WDJARUKOMOGTHA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)