776165
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)ethane
Sinónimos:
2-Bromoethyl trifluoromethyl ether
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.367
density
1.674 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCOC(F)(F)F
InChI
1S/C3H4BrF3O/c4-1-2-8-3(5,6)7/h1-2H2
InChI key
YLLDCQMJIXHFQZ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F
flash_point_c
110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?