766682
2,2,6,6-Tetramethyl-4-[1-oxo-6-(triethylammonio)hexylamino]-1-piperidinyloxy bromide
95%
Sinónimos:
WS-TEMPO, water soluble N-oxyl compound, water soluble-TEMPO
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
216-221 °C (decomposition)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCCCC(=O)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C21H42N3O2.BrH/c1-8-24(9-2,10-3)15-13-11-12-14-19(25)22-18-16-20(4,5)23(26)21(6,7)17-18;/h18H,8-17H2,1-7H3;1H
InChI key
NEQWUIVYFXHUMV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)