764671
1,3,5-Tris(2-methylphenyl)benzene
97%
Sinónimos:
1,3,5-Tri-o-tolylbenzene, 1,3,5-Tris(2-tolyl)benzene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
132-136 °C
SMILES string
Cc1ccccc1-c2cc(cc(c2)-c3ccccc3C)-c4ccccc4C
InChI
1S/C27H24/c1-19-10-4-7-13-25(19)22-16-23(26-14-8-5-11-20(26)2)18-24(17-22)27-15-9-6-12-21(27)3/h4-18H,1-3H3
InChI key
SRJLTGIQCDVQIA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)