Merck
763950
Sigma-Aldrich
Fluoromalonaldehyde sodium salt
97%
Sinónimos:
Sodium 2-fluoropropanedial
About This Item
Número de CAS:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
SMILES string
[Na+].F[C-](C=O)C=O
InChI
1S/C3H2FO2.Na/c4-3(1-5)2-6;/h1-2H;/q-1;+1
InChI key
ZBJPJSAIIONIIU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)