Merck
762679
Sigma-Aldrich
2,2′-Dinaphthylamine
95%
Sinónimos:
N-2-Naphthalenyl-2-naphthalenamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H15N
Número de CAS:
Peso molecular:
269.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
168-173 °C
SMILES string
N(c1ccc2ccccc2c1)c3ccc4ccccc4c3
InChI
1S/C20H15N/c1-3-7-17-13-19(11-9-15(17)5-1)21-20-12-10-16-6-2-4-8-18(16)14-20/h1-14,21H
InChI key
SBMXAWJSNIAHFR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)