Merck
760013
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzisoxazole
97%
Sinónimos:
1,2-Benzisoxazol-3-ol, 1,2-Benzisoxazolin-3-one, 3-Hydroxy-1,2-benzisoxazole, Benzo[d]isoxazol-3-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
135.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
140-145 °C
cadena SMILES
Oc1noc2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)
Clave InChI
QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Henry Sershen et al.
Neurochemical research, 41(1-2), 398-408 (2016-02-10)
Deficits in N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) function are increasingly linked to persistent negative symptoms and cognitive deficits in schizophrenia. Accordingly, clinical studies have been targeting the modulatory site of the NMDA receptor, based on the decreased function of NMDA receptor, to