Merck
759996
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2ClF3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
230.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.508
density
1.637 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1cc(F)c(c(F)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2ClF3O2S/c7-13(11,12)6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2H
InChI key
XINCBNCLCIQIJM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)