757926
Choline chloride-1-13C,1,1,2,2-d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
assay
99% (CP)
form
solid
mass shift
M+5
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)