750816
N-4-Boc-aminocyclohexanone
95%
Sinónimos:
(4-Oxocyclohexyl)carbamicacid tert-butyl ester, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanone, tert-Butyl 4-oxocyclohexylcarbamate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
114-118 °C
functional group
amine
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-4-6-9(13)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)
InChI key
WYVFPGFWUKBXPZ-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)