749982
L-Cysteine-13C3,15N,2,3,3-d3
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinónimos:
(R)-2-Amino3-mercaptopropionic acid-13C3,15N,2,3,3-d3
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥98 atom %
assay
≥95% (CP)
form
powder
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
220 °C (dec) (lit.)
mass shift
M+7
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S[13C]([2H])([2H])[13C@@]([15NH2])([2H])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-UXVMDEDXSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)