749567
4-Bromo-2,3-dimethylthiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7BrS
Número de CAS:
Peso molecular:
191.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.571
density
1.495 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1scc(Br)c1C
InChI
1S/C6H7BrS/c1-4-5(2)8-3-6(4)7/h3H,1-2H3
InChI key
GJHAWQJOXYVXFF-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?