746274
Vinblastine-13C2,d3
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
13C,d Labeled Vinblastine
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+5
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@]1(CC)C[C@H]2C[N@](C1)CCC3=C([C@H](C(OC)=O)C2C4=C(OC)C=C(N(C)C5[C@@]67[C@]8([H])[C@](C=CCN8CC7)(CC)[C@@H](O[13C]([13C]([2H])([2H])[2H])=O)[C@@]5(C(OC)=O)O)C6=C4)NC9=CC=CC=C93
InChI
1S/C46H58N4O9/c1-8-43(54)23-27-24-49(25-43)19-15-29-28-13-10-11-14-32(28)47-37(29)36(38(52)57-6)35(27)30-21-31-33(22-34(30)56-5)48(4)40-45(31)17-20-50-18-12-16-44(9-2,39(45)50)41(59-26(3)51)46(40,55)42(53)58-7/h10-14,16,21-22,27,35-36,39-41,47,54-55H,8-9,15,17-20,23-25H2,1-7H3/t27?,35?,36-,39+,40?,41-,43?,44-,45-,46+/m1/s1/i3+1D3,26+1
InChI key
KPPBSXVQPGVPRR-JDAPZIMESA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)