745650
Acetyl chloride-13C2,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
13C,D labeled acetyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
13CD313COCl
Peso molecular:
83.50
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
O=[13C]([13C]([2H])([2H])[2H])Cl
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1D3,2+1
Clave InChI
WETWJCDKMRHUPV-SCDGQEOFSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)