74242
Fmoc-Dap(Z)-OH
≥95.0%
Sinónimos:
Nα-Fmoc-Nβ-Z-L-2,3-diaminopropionic acid, Fmoc-3-(Z-amino)-L-alanine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95.0%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
SMILES string
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C26H24N2O6/c29-24(30)23(14-27-25(31)33-15-17-8-2-1-3-9-17)28-26(32)34-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t23-/m0/s1
InChI key
CDAHZCMBWKGJEC-QHCPKHFHSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?