738379
Tebuconazol-(trimethyl-13C3)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
solid
mass shift
M+3
SMILES string
[13CH3]C([13CH3])([13CH3])C(O)(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2cncn2
InChI
1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
PXMNMQRDXWABCY-VMIGTVKRSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100.00 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)