Merck
737577
Sigma-Aldrich
2,3-Butadien-1-ol
95%
Sinónimos:
1,2-Butadien-4-ol, 4-Hydroxy-1,2-butadiene, Hydroxymethylallene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6O
Número de CAS:
Peso molecular:
70.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.477
density
0.919 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC=C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h3,5H,1,4H2
InChI key
JXKCVRNKAPHWJG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
108.0 °F
flash_point_c
42.2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)