736139
L-Arginine-α-15N hydrochloride
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
97% (CP)
form
powder
technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
226-230 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
Cl.NC(=N)NCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i7+1;
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-OMEWPDABSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)