735515
1,4-Dichlorobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
mp
52-54 °C (lit.)
mass shift
M+6
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
OCJBOOLMMGQPQU-IDEBNGHGSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)