734810
6-Chloro-3-pyridylacetonitrile
95%
Sinónimos:
2-Chloro-5-(cyanomethyl)pyridine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
43-48 °C
functional group
chloro
nitrile
SMILES string
Clc1ccc(CC#N)cn1
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-7-2-1-6(3-4-9)5-10-7/h1-2,5H,3H2
InChI key
BLGUCBUETMYJTB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)