734586
2-(2-Bromoisobutyryloxy)ethyl methacrylate
95%
Sinónimos:
2-Methacryloxyethyl 2′-bromoisobutyrate, 2-Methylacrylic acid 2-(2-bromo-2-methylpropionyloxy) ethyl ester, BIEM
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.471
densidad
1.303 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C10H15BrO4/c1-7(2)8(12)14-5-6-15-9(13)10(3,4)11/h1,5-6H2,2-4H3
Clave InChI
QXDYJUSFCUKOQD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
Protocolos
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.