733911
4,4′-Methylenedianiline-2,2′,6,6′,N,N,N′,N′-d8
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
4,4′-Diaminodiphenylmethane-d8
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
98% (CP)
form
powder
bp
242 °C/2 mmHg (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]N([2H])c1c([2H])cc(Cc2cc([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c2)cc1[2H]
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2/i5D,6D,7D,8D/hD4
InChI key
YBRVSVVVWCFQMG-BBVXFDDCSA-N
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
446.0 °F - closed cup
flash_point_c
230 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?