733733
D-Mannose-4-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
D-Mannopyranose-4-13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
solid
mp
133-140 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i3+1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-XEIQMVQRSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)