733113
N-Methyldiethanol-1,1,1′,1′-d4 amine
98 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
2,2′-Methyliminodiethanol-1,1,1′,1′-d4, MDEA-1,1,1′,1′-d4
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
liquid
bp
246-248 °C (lit.)
density
1.072 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(O)CN(C)CC([2H])([2H])O
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i4D2,5D2
InChI key
CRVGTESFCCXCTH-CQOLUAMGSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
flash_point_c
127 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)