Merck
730343
Sigma-Aldrich
Pyrazine-2-thiocarboxamide
97%
Sinónimos:
Pyrazine-2-carbothioamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5N3S
Número de CAS:
Peso molecular:
139.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
195-200 °C
functional group
amine
SMILES string
NC(=S)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3S/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChI key
LIURPUMROGYCLW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)