728594
5-Iodo-1-pentyne
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
1-Iodo-4-pentyne, 5-Iodo-1-pentyne, 5-Iodopentyne
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
functional group
alkyl halide
iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ICCCC#C
InChI
1S/C5H7I/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
InChI key
SEHFYZRHGUPLSY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
135.3 °F
flash_point_c
57.38 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?